2-Iod-p-toluidin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4Y-0823.1 4Y-0823.5 4Y-0823.500 4Y-0823.10
BIOT4Y-0823.1EA 0 EUR InStock
BIOT4Y-0823.1 BIOT4Y-0823.5 BIOT4Y-0823.500 BIOT4Y-0823.10
2-Iod-p-toluidin
2-Iod-p-toluidin
Formel: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Siedepunkt: 279
Melting Pt: 34…37 °C
MDL Number: MFCD03407391
CAS-Nummer: 29289-13-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge