4-Methoxybenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008998-1G 008998-5G
FLUO008998-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO008998-1G FLUO008998-5G
4-Methoxybenzylisothiocyanat
4-Methoxybenzylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NOS
Siedepunkt: 108…110 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 1,0872 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041117
CAS-Nummer: 3694-57-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge