2,6-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D126608-100G D126608-5G
SIALD126608-100GEA 150 EUR InStock
SIALD126608-100G SIALD126608-5G
2,6-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Disoprofol
Formel: C₁₂H₁₈O
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 1,032 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008885
CAS-Nummer: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 13,07927
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge