4-Methoxybiphenyl
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW03888.250 SEW03888.1
CHMPSEW03888.250EA 0 EUR InStock
CHMPSEW03888.250 MAYBSEW03888.1
4-Methoxybiphenyl
4-Methoxybiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
MDL Number: MFCD00014897
CAS-Nummer: 613-37-6
EINECS: 210-339-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge