Diphenylcyclopropenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177377-1G 177377-5G
SIAL177377-1GEA 72.6 EUR InStock
SIAL177377-1G SIAL177377-5G
Diphenylcyclopropenon, Sigma-Aldrich®
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Siedepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 112…113 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001311
CAS-Nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge