1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
005136-500G 005136-100G
FLUO005136-500GEA 97.2 EUR InStock
FLUO005136-500G FLUO005136-100G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Siedepunkt: ∼246 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005970
CAS-Nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge