PIPES Sesquinatriumsalz ≥99%, hochrein
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
0169-5KGEA 2050 EUR InStock
0169-5KG 0169-10KG 0169-1KG
PIPES Sesquinatriumsalz ≥99%, hochrein
PIPES Sesquinatriumsalz
Formel: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066393
CAS-Nummer: 100037-69-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid ≤ 1 %
Schwermetalle ≤ 0,0001 %
pKa (25°C) 6,7 - 6,9
Reinheit (wasserfrei) ≥ 99 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge