1-(3-Bromphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018122-1G 018122-5G
FLUO018122-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018122-1G FLUO018122-5G
1-(3-Bromphenyl)piperazin
1-(3-Bromphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂
MW: 241.13 g/mol
MDL Number: MFCD03412123
CAS-Nummer: 31197-30-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge