Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(2,4-Difluorphenyl)piperazin

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


009771-1G 009771-5G
FLUO009771-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009771-1G FLUO009771-5G
1-(2,4-Difluorphenyl)piperazin
1-(2,4-Difluorphenyl)piperazin


Formel: C₁₀H₁₂F₂N₂
MW: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 108…111 °C (0.2 mmHg)
MDL Number: MFCD00082588
CAS-Nummer: 115761-79-0
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge