1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009817-5G 009817-25G
FLUO009817-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO009817-5G FLUO009817-25G
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Melting Pt: 136,85 °C
MDL Number: MFCD00005961
CAS-Nummer: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge