1-(3-Methoxyphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009802-5G 009802-25G
FLUO009802-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009802-5G FLUO009802-25G
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192.26 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.082 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040733
CAS-Nummer: 16015-71-7
EINECS: 240-154-8
UN: 3267
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge