1-(3-Hydroxyphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009796-10G 009796-50G 009796-1G 009796-5G
FLUO009796-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009796-10G FLUO009796-50G FLUO009796-1G FLUO009796-5G
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazin
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.23 g/mol
Melting Pt: 210…212 °C
MDL Number: MFCD00052896
CAS-Nummer: 59817-32-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge