ortho-Wolframsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223328-100G 223328-500G
SIAL223328-100GEA 84.9 EUR InStock
SIAL223328-100G SIAL223328-500G
ortho-Wolframsäure, Sigma-Aldrich®
Tungstic(VI) acid
Formel: H₂O₄W
MW: 249.85 g/mol
MDL Number: MFCD00011336
CAS-Nummer: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge