Reinraumhandschuhe, Microflex® 93-360
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
93-360/9.5-10 93-360/10.5-11 93-360/5.5-6 93-360/6.5-7 93-360/7.5-8 93-360/8.5-9
ANSE93-360/9.5-10EA 698 EUR InStock
ANSE93-360/9.5-10 ANSE93-360/10.5-11 ANSE93-360/5.5-6 ANSE93-360/6.5-7 ANSE93-360/7.5-8 ANSE93-360/8.5-9
Reinraumhandschuhe, Microflex® 93-360
Handschuhe
Microflex® 93-360 ist ein dünner, chemikalienbeständiger Einweghandschuh für Reinraumumgebungen. Er besteht aus einem innovativen, synthetischen Verbundmaterial (Nitril/Neopren) für robusten chemischen Schutz.
  • Dreilagiges Design für höchsten Schutz gegen aggressive Chemikalien wie Säuren, Lösungsmittel und Basen
  • Die hauchdünne Konstruktion bietet verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
  • Nitril- und Neopren-Komposit verhindert das Risiko von Allergien des Typs I
  • Innenseite sorgt für ein trockenes Gefühl und erleichtert das An- und Ausziehen
  • Partikelfreie Verpackung zur Reduzierung von Kontamination
  • Silikonfrei, antistatisch
Empfohlene Anwendungen: Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen; Mischen, Zusammensetzen von Feststoffen und Flüssigkeiten; Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten oder Leckagen; Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen; Beladen von Zentrifugen und Chromatographiesäulen; Zusammenbau von Teilen; Wiegen und Abgeben von festen und flüssigen Rohstoffen.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X); Kat. III; AQL 0,65
Verpackung: 50 Handschuhe in einem vakuumversiegelten Polybeutel verpackt. 10 Master-Polybeutel in einem Polycase-Liner, der in einen Umkarton gelegt wird. Insgesamt 500 Handschuhe pro Umkarton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge