Industriehandschuhe, HyFlex® 11-515
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11-515/11 11-515/6 11-515/8 11-515/9 11-515/7 11-515/10
ANSE11-515/11EA 300 EUR InStock
ANSE11-515/11 ANSE11-515/6 ANSE11-515/8 ANSE11-515/9 ANSE11-515/7 ANSE11-515/10
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-515
Handschuhe
Dieser Kevlar®/Edelstahl/Spandex-Handschuh mit Handflächenbeschichtung aus Nitrilschaum kombiniert hohe Sichtbarkeit mit hervorragender Schnittfestigkeit und Haltbarkeit.
  • Fähigkeit, scharfe Teile und Messer sicher zu handhaben, was die Arbeitsleistung und Sicherheit bei leichten Öl- oder Trockenanwendungen erhöht
  • Bietet Abriebfestigkeit gemäß ANSI-Level 4 für eine längere Lebensdauer
  • Neue Beschichtungstechnologie sorgt für erhöhte Abnutzung in stark beanspruchten Bereichen
  • Silikon- und latexfrei zum Schutz von Arbeitern und Produkten
  • Ergonomisches Design, sodass Benutzer den Handschuh eher tragen
  • Sorgt dafür, dass Arbeiter bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar bleiben, wodurch die Gefahr von Handverletzungen verringert wird
  • Verlängerte Stulpe bietet zusätzlichen Schnittschutz im hochempfindlichen Handgelenkbereich
Der Handschuh HyFlex® 11-515 verfügt über mehrere herausragende Eigenschaften, darunter das von Ansell und DuPont™ entwickelte INTERCEPT TECHNOLOGY®-Garn, das die Kevlar® Stretch Armor-Technologie enthält.
Empfohlene Anwendungen: Für den Betrieb in Presswerkstätten; Handhabung von Blechen und Platten; Inspektion, Auswahl, Kontrolle von Teilen; Bearbeitung von Blechen, Spulen, Rohren; Schneiden von Glas, Platten, Platten
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42E); Kat. II
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge