Kaliumsulfid (K2Sx), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
12665-100G 12665-1KG 12665-6X1KG
SIAL12665-100GEA 46.6 EUR InStock
SIAL12665-100G SIAL12665-1KG SIAL12665-6X1KG
Kaliumsulfid (K2Sx), Sigma-Aldrich®
Kaliumsulfid (K2Sx)
Formel: K₂(S)n
Melting Pt: 471 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00148074
CAS-Nummer: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 1382
ADR: 4.2,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge