Kaliumhexafluorotitanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
A10915.36EA 57.7 EUR InStock
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
Kaliumhexafluorotitanat ≥97%
Kaliumhexafluorotitanat
Purity: 97% CAS No.: 16919-27-0 Molecular Formula: F6K2Ti Formula Weight: 240.07 Boiling Point: 235-237° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011380
Formel: F₆K₂Ti
MW: 240.07 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011380
CAS-Nummer: 16919-27-0
EINECS: 240-969-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge