Kaliumorthovanadat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39502.14 39502.22
39502.14EA 242 EUR InStock
39502.14 39502.22
Kaliumorthovanadat ≥99,9% (Metall-Basis)
Potassium orthovanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 14293-78-8 Molecular Formula: K3VO4 Formula Weight: 232.24 Physical Form: Granular Odour: Odourless UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00210642
Formel: K₃O₄V
Melting Pt: 1300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210642
CAS-Nummer: 14293-78-8
EINECS: 238-220-6
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge