Bortriiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307629-25G 307629-5G
SIAL307629-25GEA 1420 EUR InStock
SIAL307629-25G SIAL307629-5G
Bortriiodid, Sigma-Aldrich®
Bortriiodid
Formel: BI₃
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 43 °C
Dichte: 3,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036286
CAS-Nummer: 13517-10-7
EINECS: 236-857-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge