Gallium(III)acetylacetonat ≥99,99%, PURATREM
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
93-3130-25G AB120512.0025 93-3130-5G
STRE93-3130-25GEA 503 EUR InStock
STRE93-3130-25G ABCRAB120512.0025 STRE93-3130-5G
Gallium(III)acetylacetonat ≥99,99%, PURATREM
Gallium(III)acetylacetonat
Metal Beta-diketonates, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₁₅H₂₁GaO₆
Siedepunkt: 140 °C (10 mmHg) (Subl.)
Melting Pt: 192…194 °CC >280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,42
MDL Number: MFCD00013492
CAS-Nummer: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge