Digalliumtrisulfid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41538.03 41538.06
41538.03EA 86.5 EUR InStock
41538.03 41538.06
Digalliumtrisulfid ≥99,999% (Metall-Basis)
Digalliumtrisulfid
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-22-5 Molecular Formula: Ga2S3 Formula Weight: 235.63 Physical Form: Powder Density: 3.77 Melting Point: 1255° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016106
Formel: Ga₂S₃
MW: 235.64 g/mol
Melting Pt: 1255 °C
Dichte: 3.77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016106
CAS-Nummer: 12024-22-5
EINECS: 234-692-2
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge