Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Seesand analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15309.1600 15309.3600 15309.5600 15309.2600 15309.4600 15309.6600 15309.7500
KRAF15309.1600EA 47.4 EUR InStock
KRAF15309.1600 KRAF15309.3600 KRAF15309.5600 KRAF15309.2600 KRAF15309.4600 KRAF15309.6600 KRAF15309.7500
Seesand analytisches Reagens
Seesand


Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..