Ammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
455849-100G 455849-25G
SIAL455849-100GEA 241 EUR InStock
SIAL455849-100G SIAL455849-25G
Ammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Ammonium hydrogen sulphate
Formel: H₅NO₄S
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 138,85 °C
Dichte: 1,787 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051073
CAS-Nummer: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge