Ammoniumhexafluorotitanat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
194350100 194350500 194352500
ACRO194350100EA 63.9 EUR InStock
ACRO194350100 ACRO194350500 ACRO194352500
Ammoniumhexafluorotitanat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumhexafluorotitanat
Formel: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010888
CAS-Nummer: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..