Ammoniumhexafluorotitanat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
43192.22 43192.14 43192.36
43192.22EA 392 EUR InStock
43192.22 43192.14 43192.36
Ammoniumhexafluorotitanat ≥99,99% (Metall-Basis)
Ammoniumhexafluorotitanat
Purity: 99.99% CAS No.: 16962-40-6 Molecular Formula: (NH4)2TiF6 Formula Weight: 197.95 Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00010888
Formel: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010888
CAS-Nummer: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..