Ammoniumhexafluorotitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204749-10G 204749-250G 204749-50G
SIAL204749-10GEA 90.3 EUR InStock
SIAL204749-10G SIAL204749-250G SIAL204749-50G
Ammoniumhexafluorotitanat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumhexafluorotitanat
Formel: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95 g/mol
MDL Number: MFCD00010888
CAS-Nummer: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge