Benzylphenylsulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003349-100G 003349-25G
FLUO003349-100GEA 210 EUR InStock
FLUO003349-100G FLUO003349-25G
Benzylphenylsulfid
Benzylphenylsulfid
Formel: C₁₃H₁₂S
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…44 °C
MDL Number: MFCD00003066
CAS-Nummer: 831-91-4
EINECS: 212-612-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge