4-Chlor-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
C8890-100G C8890-2.5G C8890-25G
SIALC8890-100GEA 828 EUR InStock
SIALC8890-100G SIALC8890-2.5G SIALC8890-25G
4-Chlor-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-1-naphthol
Formel: ClC₁₀H₆OH
MW: 178.62 g/mol
Siedepunkt: 307
Melting Pt: 123
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003974
CAS-Nummer: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge