1-Amino-2-methylnaphthalin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009010-5G 009010-25G
FLUO009010-5GEA 174 EUR InStock
FLUO009010-5G FLUO009010-25G
1-Amino-2-methylnaphthalin
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formel: C₁₁H₁₁N
MDL Number: MFCD00059135
CAS-Nummer: 2246-44-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge