Silberhexafluoroantimonat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11538.03 11538.06 11538.14
11538.03EA 31.6 EUR InStock
11538.03 11538.06 11538.14
Silberhexafluoroantimonat ≥99%
Silberhexafluoroantimonat
Purity: 99% CAS No.: 26042-64-8 Molecular Formula: AgSbF6 Formula Weight: 343.41 Physical Form: Powder/Lump Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to cream UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003401
Formel: AgF₆Sb
Dichte: 4,65…4.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003401
CAS-Nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge