Molybdänpentachlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642452-10G 642452-2G
SIAL642452-10GEA 362 EUR InStock
SIAL642452-10G SIAL642452-2G
Molybdänpentachlorid, Sigma-Aldrich®
Molybdänpentachlorid
Formel: Cl₅Mo
MW: 273.2 g/mol
Siedepunkt: 268
Melting Pt: 194
Dichte: 2.928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003467
CAS-Nummer: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge