2,3-Pyrazindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P56208-100G P56208-25G
SIALP56208-100GEA 109 EUR InStock
SIALP56208-100G SIALP56208-25G
2,3-Pyrazindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
MDL Number: MFCD00006131
CAS-Nummer: 89-01-0
EINECS: 201-875-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge