2-Methoxypyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002749-25G 002749-5G
FLUO002749-25GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002749-25G FLUO002749-5G
2-Methoxypyrazin
2-Methoxypyrazine
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.143 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006126
CAS-Nummer: 3149-28-8
EINECS: 221-579-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge