1-(3-Methyl-2-pyrazinyl)ethanon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002742-5G 002742-25G
FLUO002742-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO002742-5G FLUO002742-25G
1-(3-Methyl-2-pyrazinyl)ethanon
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Formel: C₇H₈N₂O
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014612
CAS-Nummer: 23787-80-6
EINECS: 245-889-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge