Deckgläser, Menzel-Gläser
Lieferant: Epredia
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MENZDA020026A3E0EA 13.1 EUR InStock
MENZDA020026A3E0 MENZDA020026A4E0_U
Deckgläser, Menzel-Gläser
Diese Deckgläser sind für Hämacytometer vorgesehen.
Verpackung: Zwei Teile im Kunststoffumschlag - Zehn Teile im Kunststoffbehälter.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge