(2-Methyl-2-propanyl)lithium ∼1.9M in Pentan
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Stickstoff in wiederverschliessbaren AcroSeal®-Flaschen verpackt
H36881.AE H36881.9Z
H36881.AEEA 88.8 EUR InStock
H36881.AE H36881.9Z
(2-Methyl-2-propanyl)lithium ∼1.9M in Pentan
tert-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Flash-Pt: –49°C (–56°F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008795
CAS-Nummer: 594-19-4
EINECS: 209-831-5
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge