Labels for BBP33 printers, type B-430
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
133823 133829 133896 153375 153374 153365 153377
BRDY133823EA 158.06 EUR InStock
BRDY133823 BRDY133829 BRDY133896 BRDY153375 BRDY153374 BRDY153365 BRDY153377
Labels for BBP33 printers, type B-430
Etiketten
Glossy metallised permanent polyester (B-435) is designed for high adhesion to textured metals, powder coated surfaces and low surface energy plastics.
  • Durable permanent acrylic adhesive withstands numerous solvents and variable temperatures
  • Thermal transfer printable
  • Service temperature of –40 to +90 °C
Zertifizierungen: UL approved, CSA accepted.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..