Labels for BBP33 printers, type B-7642, PermaSleeve® HX
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
142905 142907 142908 142910 142897 142898 142899 142900 142901 142904 142903 142902 142914 142915
BRDY142905EA 237.17 EUR InStock
BRDY142905 BRDY142907 BRDY142908 BRDY142910 BRDY142897 BRDY142898 BRDY142899 BRDY142900 BRDY142901 BRDY142904 BRDY142903 BRDY142902 BRDY142914 BRDY142915
Labels for BBP33 printers, type B-7642, PermaSleeve® HX
Etiketten
PermaSleeve® HX Polyolefin wire marker sleeves are military/industry grade.
  • Flame-retardant
  • Temperature resistance from –40 to 120 °C
Zertifizierungen: Meets SAE-AMS-DTL-23053/5 (class 1 and 3), SAE-AS-81531- MIL-STD-202 and tested ASTM E162, ASTM E662.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..