Test tube racks, 50 ml
Lieferant: WDF - Funke GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2014-26-11 2014-26-13 2014-24-13 2014-25-11 2014-25-13
216-7240EA 179 EUR InStock
216-7240 WCDF2014-26-13 WCDF2014-24-13 WCDF2014-25-11 WCDF2014-25-13
Test tube racks, 50 ml
Gestelle Reagenzglasgestelle
Racks for 50 ml test tubes.
5 mm space between holes.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge