Flammfeste Warnschutzjacke, Bizflame™ Rain, S778
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S778ORR4XL S778ORRL S778ORRM S778ORRS S778ORRXL S778ORRXS S778ORRXXL S778ORRXXXL S778YERXXL S778YERXXXL S778YER4XL S778YER5XL S778YER6XL S778YERM S778YERS S778YERXS S778YERL S778YERXL
PRTWS778ORR4XLEA 183 EUR InStock
PRTWS778ORR4XL PRTWS778ORRL PRTWS778ORRM PRTWS778ORRS PRTWS778ORRXL PRTWS778ORRXS PRTWS778ORRXXL PRTWS778ORRXXXL PRTWS778YERXXL PRTWS778YERXXXL PRTWS778YER4XL PRTWS778YER5XL PRTWS778YER6XL PRTWS778YERM PRTWS778YERS PRTWS778YERXS PRTWS778YERL PRTWS778YERXL
Flammfeste Warnschutzjacke, Bizflame™ Rain, S778
Arbeitskleidung
Multi-Norm-Jacke aus 100% flammfester Polyesterfüllung. Flammschutz gepaart mit hervorragenden atmungsaktiven und wasserabweisenden Eigenschaften
  • Antistatisch
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Verstaubare Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Durchgehend dreifach vernäht für Stabilität
Gewicht (Außenmaterial): 250 g/m²
Gewicht: (Futter): 170 g/m²
Gewicht (Fleeceweste): 350 g/m²
Industriell waschbares, schwer entflammbares Band sorgt für bessere Sichtbarkeit. Verhindert statische Aufladung beim Tragen.
Zertifizierungen: EN 1149 -5, EN ISO 14116 Index 3 (/12H/40), EN 13034 Typ 6, EN ISO 20471 Klasse 3 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange), EN 343 Klasse 3:1
Achtung! Bitte beachten: Bitte nur Pulver mit nicht-biologischer Herkunft verwenden. Bitte nicht mit Weichspüler waschen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge