Chemikalienbeständige Handschuhe, A813
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A813GNRL A813GNRM A813GNRXL A813GNRXXL
PRTWA813GNRLEA 130 EUR InStock
PRTWA813GNRL PRTWA813GNRM PRTWA813GNRXL PRTWA813GNRXXL
Chemikalienbeständige Handschuhe, A813
Handschuhe
Verlängerter (480 mm) Nitrilhandschuh mit hervorragendem Schutz gegen viele Lösungsmittel.
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Latexfrei (100%)
  • Silikonfrei - Ideal für Fertigung, Lackierarbeiten, Elektronik und Glashandhabung, wo Silikon problematisch ist
  • Geeignet für Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Verkaufstasche, die die Präsentation für den Einzelhandel erleichtert
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
Mit einem rutschfesten Muster ausgestattet, bietet er guten Halt bei nassen und trockenen Bedingungen. Die Dicke von 0,55 mm sorgt für gute Abriebfestigkeit. Geeignet für eine Reihe von Branchen wie industrielle Instandhaltung, Offshore-Bohrungen, Druck und Chemie.
Zertifizierungen: EN ISO 374-5 Mikroorganismen, CE Nahrungsmittelsicherheit, EN 420, EN 388:2016 - (4.1.0.2.X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge