Warnschutz Executive 3-in-1 Jacken, S768
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S768YNRL S768YNRM S768YNRXXXL S768YNRS S768YNRXS S768YNRXL S768YNRXXL S768ONRL S768ONRM S768ONR4XL S768ONRXXXL S768ONRS S768ONRXL S768ONRXXL
PRTWS768YNRLEA 115 EUR InStock
PRTWS768YNRL PRTWS768YNRM PRTWS768YNRXXXL PRTWS768YNRS PRTWS768YNRXS PRTWS768YNRXL PRTWS768YNRXXL PRTWS768ONRL PRTWS768ONRM PRTWS768ONR4XL PRTWS768ONRXXXL PRTWS768ONRS PRTWS768ONRXL PRTWS768ONRXXL
Warnschutz Executive 3-in-1 Jacken, S768
Arbeitskleidung
Die äußere Jacke hat zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verdeckte Kapuze, während die Innenjacke abnehmbare Fleeceärmel und zwei geräumige Seitentaschen.
  • Es gibt fünf Möglichkeiten die Jacke zu tragen
  • Schnelles und einfaches Tragen dank Zwei-Wege-Reißverschluss.
  • Sechs Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang für Firmenbranding
Mit verschweißten Nähten für zusätzlichen Schutz. Extrem wasserabweisendes Obermaterial, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab. Reflektierende Streifen für eine bessere Sichtbarkeit.
Außenmaterial: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, PU-Beschichtung, 190 g
Außenjacke: 100% Polyestermesh, 60 g
Innenjacke: 100% Polyesterfleece 280 g
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 3 Zertifikat .
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge