Schnittfeste Handschuhe, AP50
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AP50B8RXL AP50B8RXXL AP50B8RL AP50B8RS AP50B8RM
PRTWAP50B8RXLEA 132 EUR InStock
PRTWAP50B8RXL PRTWAP50B8RXXL PRTWAP50B8RL PRTWAP50B8RS PRTWAP50B8RM
Schnittfeste Handschuhe, AP50
Handschuhe
Der vollbeschichtete Aqua Cut Pro-Handschuh bietet Schnittfestigkeit der Stufe D.
  • Sandige Oberfläche für außergewöhnlichen Halt in Wasser, Fett oder Öl
  • Schützt vor Schnitten und Abrieb
  • Verhindert das Eindringen von Fett, Öl und Wasser
  • Nahtloser 13-Gauge-Liner
  • Einzelhandelstasche, die die Präsentation für den Einzelhandelsverkauf erleichtert
  • ANSI-Schnittstufe A4
Die erste Schicht besteht aus glattem Nitril und die zweite Schicht aus geschäumtem Nitril, die einen sicheren Halt und eine Barriere gegen Verunreinigungen bietet. Die elastische Manschette am Handgelenk sorgt für einen sicheren Sitz.
Zertifizierungen: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A4), EN 420, EN 388:2016 - (4.X.4.4.D)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge