Warnschutzmäntel, H445
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H445YERXL H445YER5XL H445YERL H445YERXXL H445YERXXXL H445YERM H445YERS H445YER4XL
PRTWH445YERXLEA 47.3 EUR InStock
PRTWH445YERXL PRTWH445YER5XL PRTWH445YERL PRTWH445YERXXL PRTWH445YERXXXL PRTWH445YERM PRTWH445YERS PRTWH445YER4XL
Warnschutzmäntel, H445
Arbeitskleidung
Warnschutzmäntel aus 100% Polyester, die mit einer Länge von 122 cm umfassenden Schutz vor den Elementen bieten und die Person garantiert sichtbar, sicher und trocken halten.
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, verhindern das Eindringen von Wasser.
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Verlängertes Rückenteil 122 cm als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
  • Zwei großzügige Taschen für sicheren Stauraum
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
Dieser praktische Mantel hat eine Sturmklappe mit Druckknöpfen- und Reißverschluss, verstaubare Kapuze, große Fronttaschen für ausreichend Stauraum, belüftete Rückenpasse und Ösen für erhöhte Atmungsaktivität.
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3:1 (WP 5,000mm)
Achtung! Bitte beachten: Normalwaschgang max 40 °C
Nicht bleichen
Nicht im Trockner trocknen
Auf der Leine trocknen
Nicht bügeln
Keine chemische Reinigung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge