Steppwesten, DX4™ , DX471
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
DX471MGRL DX471MGRXL DX471MGRXXL DX471MGRXXXL DX471MGRM DX471MGRS
PRTWDX471MGRLEA 78.6 EUR InStock
PRTWDX471MGRL PRTWDX471MGRXL PRTWDX471MGRXXL PRTWDX471MGRXXXL PRTWDX471MGRM PRTWDX471MGRS
Steppwesten, DX4™ , DX471
Arbeitskleidung
Die DX4™-Steppjacke verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in Einklang bringt. Gepolsterte Insulatex-Einsätze helfen den Körperbereich warm zu halten, während die gestrickten Ärmel für uneingeschränkte Dehnbarkeit und Bewegung sorgen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum.
  • Das körperbetonte Design sorgt für eine ausgeglichene Isolierung und mehr Bewegungsfreiheit
  • Dynamischer innerer Kontraststoff
  • Sechs Taschen für reichlich Stauraum
  • Kostenloser Notizblock im Lieferumfang dieser Jacken
  • Kinnschutz für zusätzlichen Komfort und Stabilität
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
Diese zeitgemäße Kollektionen vereinen alle technischen Eigenschaften moderner Arbeitskleidung mit vielen cleveren Innovationen, um jedem Träger ein Maximum an Funktionalität und Stil zu bieten. Die DX4 Modelle kombinieren leistungsstarke Stretchstoffe mit robusten Oxford-Panels zu unübertroffener Bewegungsfreiheit und höchster Flexibilität. Diese innovativen Designs ermöglichen einen vollständigen Übergang von der Arbeit zur Freizeitaktivität.
Außenmaterial: 100% Nylon (65 g)
Kontraststoff: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan (330 g)
Füllstoff: Insulatex-Fütterung (120 g)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge