Warnschutzmäntel, H442
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H442YERM H442YERS H442YERL H442YERXL H442YERXXL
PRTWH442YERMEA 45.9 EUR InStock
PRTWH442YERM PRTWH442YERS PRTWH442YERL PRTWH442YERXL PRTWH442YERXXL
Warnschutzmäntel, H442
Arbeitskleidung
Warnschutzmäntel aus 100% Polyester, die mit einer Länge von 100 cm umfassenden Schutz vor den Elementen bieten und die Person garantiert sichtbar, sicher und trocken halten.
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, verhindern das Eindringen von Wasser.
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Verlängertes Rückenteil 100 cm als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
  • Zwei großzügige Taschen
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Stoff mit UPF-Bewertung 50+ blockiert 98% der UV-Strahlen
Dieser praktische Mantel hat eine Sturmklappe mit Druckknöpfen- und Reißverschluss, verstaubare Kapuze, große Fronttaschen für ausreichend Stauraum, belüftete Rückenpasse und Ösen für erhöhte Atmungsaktivität.
Zertifizierungen: EN 343:2019 Klasse 3:1 X WP 5000 mm, EN ISO 20471 Klasse 3
Achtung! Bitte beachten: Warme Maschinenwäsche, milder Prozess. Mit ähnlichen Farbe waschen. Nicht bleichen. Auf der Leine trocknen. Nicht bügeln. Nicht im Trockner trocknen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge