Bizflame™ FR21 Overalls, Flammfest, Antistatisch
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FR21NARXXL FR21NARM FR21NARL FR21NARXL FR21NARXXXL FR21NAR4XL FR21NARXS FR21NARS
PRTWFR21NARXXLEA 114 EUR InStock
PRTWFR21NARXXL PRTWFR21NARM PRTWFR21NARL PRTWFR21NARXL PRTWFR21NARXXXL PRTWFR21NAR4XL PRTWFR21NARXS PRTWFR21NARS
Bizflame™ FR21 Overalls, Flammfest, Antistatisch
Arbeitskleidung
Diese Overalls eignen sich bestens für die besonders warmen Witterungsumgebungen in der Offshore-Industrie. Hergestellt aus einem leichteren, hochinnovativen, flammfesten Twillgewebe.
  • Für Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Schnelles und einfaches Tragen dank Zwei-Wege-Reißverschluss.
  • Klettverschluss an Bündchen für sicheren Sitz
  • Schlaufe für einfaches Anklippen des Funkgeräts
  • Zehn Taschen für ausreichend Stauraum
Diese bieten Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme und garantieren Flammbeständigkeit über die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks.
Außenmaterial: Bizflame Plus (210 g)
Zertifizierungen: EN 1149 -5; EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1); EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2).
Klasse 2 Schweißschutz.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge