Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Warnschutz 2-in-1 Industriejacken, C468

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

C468YERL C468YERM C468YERS C468YERXL C468YERXXL C468YERXXXL
PRTWC468YERLEA 76.1 EUR InStock
PRTWC468YERL PRTWC468YERM PRTWC468YERS PRTWC468YERXL PRTWC468YERXXL PRTWC468YERXXXL
Warnschutz 2-in-1 Industriejacken, C468
Arbeitskleidung
Diese klassische 2-in-1-Pilotenjacke bietet durch abnehmbare Ärmel und einer einrollbaren Kapuze maximale Vielseitigkeit. Die elastischen Strickbündchen und der Bund gewähren eine bequeme Passform für besten Tragekomfort.

  • Vollständig gefüttert und gepolstert, speichert und erhöht Wärme
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit
  • Es gibt zwei Möglichkeiten die Jacke zu tragen
  • Herausnehmbare Ärmel für multiple Tragemöglichkeiten
  • 4 Taschen für reichlich Stauraum, Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität

Das Steppfutter zusammen mit wasserdicht versiegelten Nähten stellen sicher dass der Träger warm und trocken bleibt.

Futtermaterial : 100% Polyester 60 g
Füllmaterial : 100% Polyester 170 g
Obermaterial : 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, PU-Beschichtung, 190 g.

Zertifizierungen: Standards: RIS-3279-TOM ISSUE 1 (NUR ORANGE), EN 343:2019 Klasse 3:1 X (WP 15,000mm ), EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X), EN ISO 20471 Klasse 3

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge