Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Shorts, Portwest Texo TX37

Lieferant: Portwest

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

PRTWTX37GGRLEA 30.6 EUR InStock
PRTWTX37GGRL PRTWTX37GGRXXL PRTWTX37GGRS PRTWTX37GGRXL
Shorts, Portwest Texo TX37
Cologne shorts offer contemporary styling combined with practicality and comfort. Perfect as a cool alternative in warmer conditions.

  • Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
  • 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • 9 pockets for ample storage
  • Mobile phone pocket
  • Elasticated back waist for a secure fit
  • Hook and bar closure

Weight: 300 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge