Fleecejacken, Iona Lite Fleece F433
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F433NARL F433NARM F433NARS F433NARXL F433NARXS F433NARXXL F433NARXXXL
PRTWF433NARLEA 42.8 EUR InStock
PRTWF433NARL PRTWF433NARM PRTWF433NARS PRTWF433NARXL PRTWF433NARXS PRTWF433NARXXL PRTWF433NARXXXL
Fleecejacken, Iona Lite Fleece F433
Arbeitskleidung
Weiches Fleece bietet maximalen Schutz und Leistung sowie zusätzliche Sichtbarkeit.
  • Strapazierfähiges Antipilling-Fleecegewebe
  • Gefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Reflektierendes Band für erhöhte Sichtbarkeit
  • Vier Taschen bieten reichlich Stauraum
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Farbe: Marineblau
Schwer und extrem warm, die Anti-Pilling-Ausrüstung macht es absolut langlebig. Das Mesh-Futter sorgt für eine gute Belüftung und erhöht den Tragekomfort.
Außenmaterial: 100% Polyester, Fleece mit Antipilling-Ausrüstung, 400 g; Futter: Rumpf: 100% Polyestergewebe 110 g ; Ärmel: 100% Polyester 60 g
Zertifizierungen: EN 14058 Klasse 2
Achtung! Bitte beachten: Warme Maschinenwäsche, kaltes Spülen Kurzschleudern, nicht auswringen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge